Läs mer
4-metyl-1-penten, 98+%
Produktkod. 11393118
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393118 250 g 250g
11373118 10 g 10g
11383118 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11393118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033029.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 691-37-2 | C6H12 | 84,16 g/mol
4-Metyl-1-penten används som monomer för olefinpolymerisation. Den resulterande polymeren är poly(4-metyl-1-penten). Det kan också användas för att framställa 1,2-dijod-4-metyl-pentan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 691-37-2
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.16
MDL-nummer MFCD00008949
InChI-nyckel WSSSPWUEQFSQQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1-pentene, 1-pentene, 4-methyl, poly 4-methyl-1-pentene, unii-x10hrj2y7w, x10hrj2y7w, poly 4-methylpentene, isobutylethene, isohexene, 4-methylpentene-1, 1-pentene, 4-methyl-, homopolymer
PubChem CID 12724
IUPAC-namn 4-metylpent-1-en
LEDER CC(C)CC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1-pentene
Smältpunkt -153 °C
Färg Färglös
Densitet 0.664 g/mL
Kokpunkt 53 °C till 54 °C
Flampunkt -32 °C (-25 °F)
Odör Bensinliknande
Linjär formel (CH3)2CHCH2CH=CH2
Brytningsindex 1.382
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1731096
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, bensen, kloroform, petroleumeter. Olöslig i vatten.
Formel vikt 84.16
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.