Läs mer
4-metyl-1-penten, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-1-pentene |
| CAS | 691-37-2 |
| Molekylformel | C6 H12 |
| Kvantitet | 2.5 mL |
| Synonym | 1-Pentene, 4-methyl-, 4-Methyl-1-pentene, 4-Methyl-1-amylene, 4-Methylpentene-1, Isobutylethene, NSC 15091 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3 |
| LEDER | CC(C)CC=C |
| IUPAC-namn | 4-metylpent-1-en |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.159 |
| Formel vikt | 84.094 |