Läs mer
4-metyl-1-pentyn, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357485
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357485 1 g 1g
11367485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357485 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05537.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7154-75-8 | C6H10 | 82.15 g/mol
4-Methyl-1-pentyne, används som en polymermatris tillsammans med syntetiserat NH2-MIL 53 metallorganiskt ramverk (MOF) som fyllmedel användes för att tillverka ett blandat matrismembran (MMM). Det används också i tilläggsreaktioner som är typiska vid alkynreaktioner såsom halogenering, hydrering, hydrohalogenering, hydratisering, oxidativ klyvning, nitrilbildning och surhet hos terminala alkyner. Polymerisations- och substitutionsreaktioner är också användbara vid kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Methyl-1-pentyne, används som en polymermatris tillsammans med syntetiserade NH2-MIL 53 metallorganiska ramverk (MOF) som fyllmedel användes för att tillverka ett blandat matrismembran (MMM). Det används också i tilläggsreaktioner som är typiska vid alkynreaktioner såsom halogenering, hydrering, hydrohalogenering, hydratisering, oxidativ klyvning, nitrilbildning och surhet hos terminala alkyner. Polymerisations- och substitutionsreaktioner är också användbara vid kemisk syntes.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i vanliga organiska lösningsmedel med låg polaritet.
Noter
Stabil vid normala temperaturer och tryck. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7154-75-8
Molekylformel C6H10
Molekylvikt (g/mol) 82.15
MDL-nummer MFCD00039857
InChI-nyckel OXRWICUICBZVAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1-pentyne, 1-pentyne, 4-methyl, isobutylacetylene, isobutylethyne, 4-methylpentine, 4-methylpentyne, 4-methyl pentyne, isobutyl acetylene, 4-methyl-pentyne, 4-methyl-pent-1-yne
PubChem CID 138948
IUPAC-namn 4-metylpent-1-yn
LEDER CC(C)CC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1-pentyne
Densitet 0.698
Kokpunkt 61°C to 62°C
Flampunkt −24°C (−11°F)
Brytningsindex 1.393
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1731077
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in common organic solvents of low polarity.
Formel vikt 82.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methyl-1-pentyne
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methyl-1-Pentyne
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.