Specifikationer
| Alfa vektor | METHYLPIPERAZINEACETICACID |
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-1-piperazineacetic acid |
| CAS | 54699-92-2 |
| Smältpunkt | 160°C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Molekylformel | C7 H14 N2 O2 |
| MDL-nummer | 03444554 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.2 |