Läs mer
4-Methyl-1-piperazinepropionitrile, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-1-piperazinepropionitrile |
| Kokpunkt | 134°C to 136°C (13 mmHg) |
| Brytningsindex | 1.476 |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN3276 |
| Beilstein | 117453 |
| Formel vikt | 153.23 |
| Procent renhet | 98% |