missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(4-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol Hydrochloride |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O.ClH/c1-4-5(2-8)7-3-6-4;/h3,8H,2H2,1H3,(H,6,7);1H |
| Formel vikt | 148.0403 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?