Läs mer
4-metyl-lH-imidazol-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10141132
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10141132 1 g 1g
10203762 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10141132 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01366DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 68282-53-1
Molekylformel C5H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 110.12
MDL-nummer MFCD00173728
InChI-nyckel KMWCSNCNHSEXIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 5-methylimidazole-4-carboxaldehyde, 4-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 5-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-methylimidazole-5-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl, pubchem23016, acmc-1b6zs
PubChem CID 2795887
IUPAC-namn 5-metyl-lH-imidazol-4-karbaldehyd
LEDER CC1=C(C=O)N=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 110.12
Procent renhet 97%