Läs mer
4-metyl-lH-imidazol-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10203762
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10203762 10 g 10g
10141132 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10203762 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01366EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 68282-53-1
Molekylformel C5H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 110.12
MDL-nummer MFCD00173728
InChI-nyckel KMWCSNCNHSEXIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 5-methylimidazole-4-carboxaldehyde, 4-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 5-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-methylimidazole-5-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl, pubchem23016, acmc-1b6zs
PubChem CID 2795887
IUPAC-namn 5-metyl-lH-imidazol-4-karbaldehyd
LEDER CC1=C(C=O)N=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 110.12
Procent renhet 97%