Läs mer
4-Methyl-2,1,3-benzoxadiazole, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11936851 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11936851 1 g 1g
11946851 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11936851 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441360010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 29091-40-5
Molekylformel C7H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 134.14
MDL-nummer MFCD00100600
InChI-nyckel PTXJEYIAUIOTSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzo c 1,2,5 oxadiazole, 4-methylbenzofurazan, 4-methyl-benzofurazan, 4-methyl-benzo 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole, 4-methyl, methylbenzfurazan, 2,1,3-benzoxadiazole,4-methyl, #
PubChem CID 584114
IUPAC-namn 4-methyl-2,1,3-benzoxadiazole
LEDER CC1=CC=CC2=NON=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2, 1, 3-benzoxadiazole
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 40.0°C to 41.0°C
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 134.14
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Powder or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methyl-2,1,3-benzoxadiazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.