Läs mer
4-metyl-2-[1-(tert-butoxikarbonyl)piperid-4-yl]-1,3-tiazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10494163
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10494163 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10269702 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10494163 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC31101CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 216955-61-2
Molekylformel C15H22N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 326.41
MDL-nummer MFCD06659070
InChI-nyckel XDKKXEMKXSGKOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-1-tert-butoxycarbonyl piperid-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxy carbonyl piperidin-4-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazole, tert-butyl 4-5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl piperidin-1-carboxylate, 4-methyl-2-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl piperidin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2795533
LEDER CC1=C(SC(=N1)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-[1-(tert-butoxycarbonyl)piperid-4-yl]-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 4-metyl-2-[1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]piperidin-4-yl]-1,3-tiazol-5-karboxylsyra
Formel vikt 326.41
Procent renhet 97%