missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methyl-2-[(1RS)-3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]phenol ((RS)-Desisopropyltolterodine), Mikromol™
Beskrivning
4-Methyl-2-[(1RS)-3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]phenol ((RS)-Desisopropyltolterodine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-2-[(1RS)-3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]phenol |
| CAS | 480432-14-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Methyl-2-[(1RS)-3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]phenol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H25 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Phenol, 4-methyl-2-[3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-, N-Isopropyl-3-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropylamine, 4-Methyl-2-[(1RS)-3-[(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]phenol, Tolterodine Tartrate Imp. E (EP), Tolterodine Tartrate Impurity E, Tolterodine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25NO/c1-14(2)20-12-11-17(16-7-5-4-6-8-16)18-13-15(3)9-10-19(18)21/h4-10,13-14,17,20-21H,11-12H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)NCCC(c1ccccc1)c2cc(C)ccc2O |
| IUPAC-namn | 4-methyl-2-[1-phenyl-3-(propan-2-ylamino)propyl]phenol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?