Läs mer
4'-Methyl-2,2'-bipyridine-4-carboxylic acid, TRC
Produktkod. 30475100
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30475100 50 mg
1 options
Produktkod. 30475100 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM29409350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Methyl-2,2'-bipyridine-4-carboxylic acid
CAS 103946-54-9
Molekylformel C12H10N2O2
Kvantitet 50 mg
Synonym 4-Methyl-4'-carboxy-2,2'-bipyridine
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O2/c1-8-2-4-13-10(6-8)11-7-9(12(15)16)3-5-14-11/h2-7H,1H3,(H,15,16)
LEDER Cc1ccnc(c1)c2cc(ccn2)C(=O)O
IUPAC-namn 2-(4-methylpyridin-2-yl)pyridine-4-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 214.22
Formel vikt 214.0742