Läs mer
4-metyl-2-(2-pyrazinyl)-1,3-tiazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10502842
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10502842 250 mg 250mg
10445502 1 g 1g
10396394 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10502842 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC19801CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 216959-92-1
Molekylformel C9H7N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 221.23
MDL-nummer MFCD00111662
InChI-nyckel XDZXQDHRHGIPRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-2-pyrazinyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl pyrazine, 4-methyl-2-2-pyrazinyl thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-pyrazin-2-yl thiazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl
PubChem CID 2776505
IUPAC-namn 4-metyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-tiazol-5-karboxylsyra
LEDER CC1=C(SC(=N1)C1=NC=CN=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-(2-pyrazinyl)-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 221.24
Procent renhet 97%