Läs mer
{4-metyl-2-[4-(trifluormetyl)fenyl]-1,3-tiazol-5-yl}metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10629504
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10629504 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10629504 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00853DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material {4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-5-yl}methanol
CAS 317318-96-0
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H10F3NOS
MDL-nummer MFCD03791170
Kvantitet 1 g
Synonym 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazol-5-yl-methanol, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl thiazole-5-yl-methanol
InChI-nyckel SEHCYQHVWYXBGI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)CO
IUPAC-namn [4-metyl-2-[4-(trifluormetyl)fenyl]-1,3-tiazol-5-yl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 273.273
PubChem CID 2783005
Formel vikt 273.28
Procent renhet 95%