Läs mer
4-metyl-2-[4-(trifluormetyl)fenyl]-1,3-tiazol-5-karbaldehyd, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4510110
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10634713 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10737115 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10634713 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00855DA
Kemiska identifierare
CAS 438577-61-8
Molekylformel C12H8F3NOS
Molekylvikt (g/mol) 271.257
InChI-nyckel TULJSSOBHAIERD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782899
IUPAC-namn 4-metyl-2-[4-(trifluormetyl)fenyl]-1,3-tiazol-5-karbaldehyd
LEDER CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, methyltrifluoromethylphenylthiazolecarbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, 5-thiazolecarboxaldehyde,4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl
Formel vikt 271.26
Procent renhet 95%