Läs mer
4-metyl-2-[4-(trifluormetyl)fenyl]-1,3-tiazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10643233
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10643233 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10522473 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10643233 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB03027DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 144059-86-9
Molekylformel C12H8F3NO2S
Molekylvikt (g/mol) 287.256
MDL-nummer MFCD00068105
InChI-nyckel DRFFZMPSUPHSJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl thiazole-5-carboxylic acid, 2-4-trifluoromethyl phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, maybridge1_008801
PubChem CID 2775663
IUPAC-namn 4-metyl-2-[4-(trifluormetyl)fenyl]-1,3-tiazol-5-karboxylsyra
LEDER CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 287.26
Procent renhet 97%