Läs mer
4-metyl-2-(4-(trifluormetyl)fenyl)-1,3-tiazol-5-sulfonylklorid, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10402593
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10402593 250 mg 250mg
10137362 1 g 1g
10275854 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10402593 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00860CB
Kemiska identifierare
CAS 568577-83-3
Molekylformel C11H7ClF3NO2S2
Molekylvikt (g/mol) 341.747
MDL-nummer MFCD04974054
InChI-nyckel FIPBWMJINRBLKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-sulfonyl chloride
PubChem CID 2794632
IUPAC-namn 4-metyl-2-[4-(trifluormetyl)fenyl]-1,3-tiazol-5-sulfonylklorid
LEDER CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 341.76
Procent renhet 90%