Läs mer
4-metyl-2-(4-(trifluormetyl)fenyl)tiazol-5-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30133983
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133983 500 mg
30136912 1 g
30009137 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133983 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB486070500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144059-86-9
Molekylformel C12 H8 F3 N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 287.26
Synonym 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolecarboxylic Acid;
IUPAC-namn 4-metyl-2-[4-(trifluorometyl)fenyl]tiazol-5-karboxylsyra
LEDER Cc1nc(sc1C(=O)O)c2ccc(cc2)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole-5-carboxylic acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H8F3NO2S/c1-6-9(11(17)18)19-10(16-6)7-2-4-8(5-3-7)12(13,14)15/h2-5H,1H3,(H,17,18)
Formel vikt 287.0228