Läs mer
4-Methyl-2-(4-trifluoromethylphenyl)thiazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-2-(4-trifluoromethylphenyl)thiazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 175277-03-9 |
| Molekylformel | C14H12F3NO2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethyl 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiazole-5-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12F3NO2S/c1-3-20-13(19)11-8(2)18-12(21-11)9-4-6-10(7-5-9)14(15,16)17/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(cc2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | ethyl 4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.31 |
| Formel vikt | 315.0541 |