missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-methyl-2,5-dinitrophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-methyl-2,5-dinitrophenol |
| CAS | 20294-52-4 |
| Molekylformel | C7H6N2O5 |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O5/c1-4-2-6(9(13)14)7(10)3-5(4)8(11)12/h2-3,10H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(c(O)cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-methyl-2,5-dinitrophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.13 |
| Formel vikt | 198.0277 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?