missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methyl-2(5H)-furanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-2(5H)-furanone |
| CAS | 6124-79-4 |
| Molekylformel | C5 H6 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2(5H)-Furanone, 4-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 4-Methyl-2(5H)-furanone (ACI), Crotonic acid, 4-hydroxy-3-methyl-, γ-lactone (6CI, 7CI), 2,5-Dihydro-4-methyl-2-furanone, 3-Methyl-2H-furan-5-one, 3-Methylbut-2-en-4-olide, 3-Methylbut-2-enolide, 4-Hydroxy-3-methyl-2-butenoic acid lactone, 4-Hydroxy-3-methyl-2-butenoic acid γ-lactone, 4-Methyl-2,5-dihydrofuran-2-one, 4-Methyl-5H-furan-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c1-4-2-5(6)7-3-4/h2H,3H2,1H3 |
| LEDER | CC1=CC(=O)OC1 |
| IUPAC-namn | 3-methyl-2H-furan-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.1 |
| Formel vikt | 98.0368 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?