Läs mer
4-Methyl-2-isopropylphenol (Isothymol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-2-isopropylphenol (Isothymol) |
| CAS | 4427-56-9 |
| Molekylformel | C10 H14 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Methyl-2-isopropylphenol (Isothymol), 2-Isopropyl-4-methylphenol','2-Isopropyl-p-cresol','4-Methyl-2-isopropylphenol','Isothymol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-6-8(3)4-5-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)c1cc(C)ccc1O |
| IUPAC-namn | 4-methyl-2-propan-2-ylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.218 |
| Formel vikt | 150.104 |