Läs mer
4-metyl-2-(metyltio)pyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15403837
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15403837 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15403837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28795.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 14001-63-9 | C6H8N2S | 140,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
CAS 14001-63-9
Densitet 1.01
Flampunkt 104 °C
Molekylformel C6H8N2S
Brytningsindex 1.571
MDL-nummer MFCD00023242
Kvantitet 25 g
Synonym 4-methyl-2-methylthio pyrimidine, 4-methyl-2 methylsulfanyl pyrimidine, 4-methyl-2-methylsulfanyl pyrimidine, pyrimidine, 4-methyl-2-methylthio, 4-methyl-2-methylsulfanyl-pyrimidine
InChI-nyckel UCERVHYBSTYCQS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CSC1=NC=CC(C)=N1
IUPAC-namn 4-metyl-2-(metylsulfanyl)pyrimidin
Molekylvikt (g/mol) 140.20
PubChem CID 821261
Formel vikt 140.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.