Läs mer
4-metyl-2-nitroanilin, 98+%
Produktkod. 11460264
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460264 500 g 500g
11450264 100 g 100g
11470264 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460264 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13666.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 89-62-3 | C7H8N2O2 | 152,15 g/mol
4-metyl-2-nitroanilin används som ett rött azofärgämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Methyl-2-nitroanilin används som ett rött azofärgämne.
Löslighet Lösligt i vatten (0,2 g
/L vid 20 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-62-3
Molekylformel C7H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00007907
InChI-nyckel DLURHXYXQYMPLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-p-toluidine, 4-amino-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-toluidine, fast red gl, 3-nitro-4-aminotoluene, fast red gl base, benzenamine, 4-methyl-2-nitro, 2-nitro-4-methylaniline, 4-methyl-6-nitroaniline, mnpt
PubChem CID 6978
ChEBI CHEBI:66920
IUPAC-namn 4-metyl-2-nitroanilin
LEDER CC1=CC=C(N)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-nitroaniline
Smältpunkt 115 °C till 118 °C
Densitet 1.31
Kokpunkt 169 °C (21 mmHg)
Flampunkt 157 °C (314 °F)
Odör Kännetecken
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2660
Beilstein 879506
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,2 g/L vid 20 °C).
Formel vikt 152.15
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.