Läs mer
4-metyl-2-nitroanilin, 99 %
Produktkod. 10562331 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10562331 100 g Glasflaska 100g
10616522 5 g Glasflaska 5g
10225130 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10562331 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127241000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 89-62-3 | C7H8N2O2 | 152,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-62-3
Molekylformel C7H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00007907
InChI-nyckel DLURHXYXQYMPLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-p-toluidine, 4-amino-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-toluidine, fast red gl, 3-nitro-4-aminotoluene, fast red gl base, benzenamine, 4-methyl-2-nitro, 2-nitro-4-methylaniline, 4-methyl-6-nitroaniline, mnpt
PubChem CID 6978
ChEBI CHEBI:66920
IUPAC-namn 4-metyl-2-nitroanilin
LEDER CC1=CC=C(N)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-nitroaniline
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 112 °C till 115 °C
Färg Brun-orange till orange
Kokpunkt 169 °C (21,0 mmHg)
Flampunkt 157 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C6H3(NO2)NH2
Kvantitet 100 g
Beilstein 12, 1000
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol och dietyleter
Formel vikt 152.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methyl-2-nitroaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.