missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Methyl-2-nitroaniline-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-2-nitroaniline-d6 |
| CAS | 1246820-08-5 |
| Molekylformel | C7H2D6N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Methyl-2-nitro-benzenamine-d6, 2-Nitro-p-toluidine-d6, (4-Methyl-2-nitrophenyl)amine-d6, 1-Amino-2-nitro-4-methylbenzene-d6, 3-Nitro-4-aminotoluene-d6, 4-Amino-3-nitrotoluene-d6, Amarthol Fast Red GL Salt-d6, Azoamine Red A-d6, Mitsui Red GL Base-d6, NSC 2759-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3/i1D3,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1N)[N+](=O)[O-])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,5-trideuterio-6-nitro-4-(trideuteriomethyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.19 |
| Formel vikt | 158.0962 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?