Läs mer
4-metyl-2-nitroanilin, Mikromol™
Produktkod. 18050780
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
18050780 25 mg
1 options
Produktkod. 18050780 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0245.060025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-metyl-2-nitroanilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-nitrotoluene (4-Methyl-2-nitroaniline)
CAS 89-62-3
Analyt- eller komponentnamn 4-Amino-3-nitrotoluene (4-Methyl-2-nitroaniline)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H8 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Amino-3-nitrotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
LEDER Cc1ccc(N)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 4-metyl-2-nitroanilin
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 152,0586 g/mol