Läs mer
4-metyl-2-nitroanilin, TRC
Produktkod. 30477926
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30477926 100 g
1 options
Produktkod. 30477926 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM323450100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3-nitrotoluene (4-Methyl-2-nitroaniline)
CAS 89-62-3
Molekylformel C7 H8 N2 O2
Kvantitet 100 g
Synonym p-Toluidine','2-nitro- (8CI), 4-Methyl-2-nitrobenzenamine, (4-Methyl-2-nitrophenyl)amine, 1-Amino-2-nitro-4-methylbenzene, 2-Nitro-4-methylaniline, 2-Nitro-p-toluidine, 3-Nitro-4-aminotoluene, 4-Amino-3-nitrotoluene, 4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Methyl-6-nitroaniline, 4-Methyl-o-nitroaniline, Amarthol Fast Red GL Base, Amarthol Fast Red GL Salt, Azoamine Red A, Azobase NAT, Azobase Red NAT, Azoene Fast Red Red GL Salt, Azofix Red GL Salt, Azoic Diazo Component 8, C.I. 37110, C.I. Azoic Diazo Component 8, Conazoic Diazo M, Devol Red G, Devol Red Salt G, Diazo Fast Red GL, Dycosbase Red GL Base, F. Red Gl Base, Fast Red 3NT Base, Fast Red 3NT Salt, Fast Red Base GL, Fast Red Base JL, Fast Red G Base, Fast Red GL, Fast Red GL Base, Fast Red MGL Base, HD Fast Red GL Base, Hiltonil Fast Red GL Base, Hiltosal Fast Red GL Salt, Lake Red G Base, Lithosol Scarlet Base M, Lithosol Scarlet Base MB, Lithosol Scarlet Base MBW, Lithosol Scarlet Base MW, MNPT, Mitsui Red GL Base, NSC 2759, Naphthanil Red G Base, Naphtoelan Fast Red GL Base, Red Base Ciba VII, Red Base Irga VII, Red Base NGL, Red G Base, Red G Salt, Red Salt Ciba VII, Red Salt Irga VII, Sanyo Fast Red GL Base, Shinnippon Fast Red GL Base, Toyo Fast Red GL Base, Tulabase Fast Red GL, o-Nitro-p-methylaniline, p-Methyl-o-nitroaniline
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
LEDER Cc1ccc(N)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 4-metyl-2-nitroanilin
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Formel vikt 152.0586