Läs mer
4-Methyl-2-nitroanisole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-2-nitroanisole |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-6-3-4-8(12-2)7(5-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3 |
| Formel vikt | 167.0582 |