Läs mer
4-metyl-2-nitrofenol, 97 %
Produktkod. 11479852
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479852 500 g 500g
11459852 25 g 25g
11469852 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479852 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12009.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 119-33-5 | C7H7NO3 | 153,137 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-33-5
Molekylformel C7H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 153.137
MDL-nummer MFCD00007120
InChI-nyckel SYDNSSSQVSOXTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-p-cresol, phenol, 4-methyl-2-nitro, o-nitro-p-cresol, 2-nitro-4-methylphenol, 4-hydroxy-3-nitrotoluene, p-cresol, 2-nitro, 2-nitro-4-cresol, unii-p92kpk2nl3, 4-methyl-2-nitro-phenol, p92kpk2nl3
PubChem CID 8391
IUPAC-namn 4-metyl-2-nitrofenol
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-nitrophenol
Smältpunkt 32 °C till 35 °C
Densitet 1.24
Kokpunkt 125 °C (22 mmHg)
Flampunkt 108 °C (226 °F)
Odör Fenolliknande
Kvantitet 500 g
Beilstein 1868022
Formel vikt 153.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.