Läs mer
4-Methyl-2-nitrophenol, 99%
Produktkod. 10091521 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10091521 25 g Glass bottle 25g
10514061 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10091521 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127310250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 119-33-5 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-33-5
Molekylformel C7H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 153.14
MDL-nummer MFCD00007120
InChI-nyckel SYDNSSSQVSOXTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-p-cresol, phenol, 4-methyl-2-nitro, o-nitro-p-cresol, 2-nitro-4-methylphenol, 4-hydroxy-3-nitrotoluene, p-cresol, 2-nitro, 2-nitro-4-cresol, unii-p92kpk2nl3, 4-methyl-2-nitro-phenol, p92kpk2nl3
PubChem CID 8391
IUPAC-namn 4-methyl-2-nitrophenol
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-nitrophenol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 30.0°C to 34.0°C
Densitet 1.2400g/mL, 1.24
Kokpunkt 234.0°C
Flampunkt 108°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3C6H3(NO2)OH
Kvantitet 25 g
Beilstein 06, 412
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 153.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methyl-2-nitrophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.