Läs mer
4-metyl-2-nitrofenol, TRC
Produktkod. 30476256
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30476256 5 g
1 options
Produktkod. 30476256 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3391035G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-nitrophenol
CAS 119-33-5
Molekylformel C7 H7 N O3
Kvantitet 5 g
Synonym Phenol, 4-methyl-2-nitro-, p-Cresol, 2-nitro- (7CI,8CI), 4-Methyl-2-nitrophenol, 2-Nitro-4-methylphenol, 2-Nitro-p-cresol, 4-Hydroxy-3-nitrotoluene, NSC 5387, NSC 66511, o-Nitro-p-methylphenol
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,9H,1H3
LEDER Cc1ccc(O)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 4-metyl-2-nitrofenol
Molekylvikt (g/mol) 153.14
Formel vikt 153.0426