Läs mer
4-Methyl-2-nitrophenyl isothiocyanate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11338435
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338435 1 g 1g
11348435 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338435 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10438.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17614-74-3
Molekylformel C8H6N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 194.208
MDL-nummer MFCD00041248
InChI-nyckel CUQUTWSUXWDJKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-nitrophenyl isothiocyanate, 4-methyl-2-nitrophenylisothiocyanate, benzene,1-isothiocyanato-4-methyl-2-nitro, 4-methyl-2-nitrobenzenisothiocyanate, acmc-1brfl, 4-methy-2-nitrophenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methyl-2-nitro-benzene, #
PubChem CID 140258
IUPAC-namn 1-isothiocyanato-4-methyl-2-nitrobenzene
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)N=C=S)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-nitrophenyl isothiocyanate
Smältpunkt 62°C to 67°C
Odör Irritating
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 2969500
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 194.21
Procent renhet 95%