Läs mer
MedChemExpress 4-Methyl-2-oxopentanoic acid
Produktkod. 16489356
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16489356 100 mg
1 options
Produktkod. 16489356 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYW012722100mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress 4-Methyl-2-oxopentanoic acid (α-Ketoisocaproic acid), an abnormal metabolite, is both a neurotoxin and a metabotoxin.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvikt (g/mol) 130.14 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
CAS 816-66-0
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (768.40 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (768.40 mM∣Need ultrasonic)
Synonym α-Ketoisocaproic acid
Mål Endogenous Metabolite