Läs mer
4-Methyl-2-oxovaleric acid, 94%
Produktkod. 15486538
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15486538 1 g 1g
15496538 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486538 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60076.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 816-66-0 | C6H9NaO3 | 152.13 g/mol
Ii är en mellanprodukt i metabolismen av leucin och används även som smakämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Ii är en mellanprodukt i metabolismen av leucin och
används även som smakämnen.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Kyl i tättslutande behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 816-66-0
Molekylformel C6H9NaO3
Molekylvikt (g/mol) 152.13
MDL-nummer MFCD00066204
InChI-nyckel IXFAZKRLPPMQEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methyl-2-oxovaleric acid, alpha-ketoisocaproic acid, ketoleucine, alpha-ketoisocaproate, pentanoic acid, 4-methyl-2-oxo, 2-oxoisocaproate, 2-oxo-4-methylpentanoic acid, ketoisocaproate, 2-oxoisohexanoate, 4-methyl-2-oxopentanoate
PubChem CID 70
ChEBI CHEBI:48430
LEDER [Na+].CC(C)CC(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-oxovaleric acid
Smältpunkt 8°C to 10°C
Densitet 1.055
Kokpunkt 82°C to 83°C
Linjär formel (CH3)2CHCH2COCOOH
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1701823
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn natrium-4-metyl-2-oxopentanoat
Formel vikt 130.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methyl-2-oxovaleric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-methyl-2-oxo-pentanoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.