Läs mer
4-Methyl-2-oxovaleric Acid-d7 Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-2-oxovaleric acid-d7 sodium salt |
| CAS | 1795020-84-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 2H7 H2 O3 . Na |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-Methyl-2-oxopentanoic acid D7 sodium salt (4-methyl-D3,4,5,5,5-D4), 2-Oxo-4-(methyl-d3)-4,5,5,5-d4-pentanoic acid sodium salt, 2-Oxo-4-methylpentanoic acid-d7 sodium salt, 4-(Methyl-d3)-2-oxopentanoic-4,5,5,5-d4 acid sodium salt, Sodium 2-ketoisocaproate-d7, Sodium 4-(methyl-d3)-2-oxopentanoate-4,5,5,5-d4, Sodium 4-methyl-2-oxovalerate-d7, Sodium α-keto-isocaproate-d7, Sodium α-oxoisocaproate-γ-methyl,γ,Δ,Δ,Δ-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D3,2D3,4D; |
| LEDER | [Na+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])(CC(=O)C(=O)[O-])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | sodium;4,5,5,5-tetradeuterio-2-oxo-4-(trideuteriomethyl)pentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.17 |
| Visa mer |