Läs mer
4-metyl-2-oxovalersyra natriumsalt, TRC
Produktkod. 30133073
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133073 500 mg
30132970 25 g
30007525 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133073 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM326425500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4502-00-5
Molekylformel C6 H9 O3 . Na
Molekylvikt (g/mol) 152.12
Synonym Pentanoic acid, 4-methyl-2-oxo-, sodium salt (1:1), Pentanoic acid, 4-methyl-2-oxo-, sodium salt (9CI), Valeric acid, 4-methyl-2-oxo-, sodium salt (8CI), 2-Ketoisocaproic acid sodium salt, 2-Oxo-4-methylpentanoic acid sodium salt, 4-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt, Sodium 2-ketoisocaproate, Sodium 4-methyl-2-oxopentanoate, Sodium 4-methyl-2-oxovalerate, Sodium α-keto-isocaproate, Sodium α-ketoisocaproate, Sodium α-oxoisocaproate
IUPAC-namn natrium; 4-metyl-2-oxopentanonat
LEDER [Na+].CC(C)CC(=O)C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Formel vikt 152.0449