Läs mer
4-Methyl-2-oxovaleric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Ketoisocaproic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9) |
| Formel vikt | 130.063 |
| Procent renhet | >95% |