Läs mer
4-metyl-2-oxovalerinsyra, TRC
Produktkod. 30012575
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012575 50 mg
30010809 100 mg
30012003 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012575 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22074850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 816-66-0
Molekylformel C6 H10 O3
Molekylvikt (g/mol) 130.14
Synonym 4-Methyl-2-oxovaleric acid, 2-Oxoisocaproic acid, Isobutylglyoxylic acid, Ketoleucine
IUPAC-namn 4-metyl-2-oxopentanansyra
LEDER CC(C)CC(=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Ketoisocaproic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
Formel vikt 130.063
Procent renhet >95%