Läs mer
4-metyl-2-pentanol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10143290 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
500ml
5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10143290 1 L Glasflaska 1 L
10685192 5 mL Glasflaska 5ml
10725041 500 mL Glasflaska 500ml
10214720 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10155303 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10143290 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149380010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-11-2 | C6H14O | 102.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-11-2
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.18
MDL-nummer MFCD00004550
InChI-nyckel WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanol
PubChem CID 7910
IUPAC-namn 4-metylpentan-2-ol
LEDER CC(C)CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-pentanol
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -90.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8000g/mL, 0.8
Kokpunkt 132.0°C
Flampunkt 41°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
Brytningsindex 1.4100 to 1.4120
Kvantitet 1 L
Beilstein 01, 410
Löslighetsinformation Solubility in water: 20g/L. Other solubilities: misscible with most common organic solvents
Formel vikt 102.18
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.