Läs mer
4-metyl-2-pentanol, 99+%
Produktkod. 10725041 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
500ml
5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10725041 500 mL Glasflaska 500ml
10685192 5 mL Glasflaska 5ml
10143290 1 L Glasflaska 1 L
10214720 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10155303 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10725041 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149385000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-11-2 | C6H14O | 102,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-11-2
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.18
MDL-nummer MFCD00004550
InChI-nyckel WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanol
PubChem CID 7910
IUPAC-namn 4-metylpentan-2-ol
LEDER CC(C)CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-pentanol
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -90,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.8000g/mL, 0.8
Kokpunkt 132,0 °C
Flampunkt 41 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
Brytningsindex 1,4100 till 1,4120
Kvantitet 500 mL
Beilstein 01, 410
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 20 g/L. Andra lösligheter: misscible med de vanligaste organiska lösningsmedlen
Formel vikt 102.18
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methyl-2-pentanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methyl-2-pentanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.