Läs mer
(+/-)-4-metyl-2-pentanol, 99 %
Produktkod. 11455483
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455483 2500 mL 2500ml
11445483 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455483 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13435.0F
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-11-2 | C6H14O | 102,177 g/mol
(± )-4-Methyl-2-pentanol används som lösningsmedel i organisk syntes, färgämnen och fläckar, naturliga hartser och vaxer. Det är en tillsats till ytbeläggningar. Den hittar tillämpningar vid tillverkning av smörjoljetillsatser, zinkdialkylditiofosfat, bromsvätskor. Det är föregångaren till vissa mjukgörare och skummare i mineralflotation. Det fungerar som en korrosionsinhibitor och används även i karakteriseringen av flyktiga fraktioner av monovarietaviner och tjärsandsbrytningsprocesser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(^+)-4-Methyl-2-pentanol används som lösningsmedel i organisk syntes, färgämnen och fläckar, naturliga hartser och vaxer. Det är en tillsats till ytbeläggningar. Den hittar tillämpningar vid tillverkning av smörjoljetillsatser, zinkdialkylditiofosfat, bromsvätskor. Det är föregångaren till vissa mjukgörare och skummare i mineralflotation. Det fungerar som en korrosionsinhibitor och används även i karakteriseringen av flyktiga fraktioner av monovarietaviner och tjärsandsbrytningsprocesser.
Löslighet
Blandbar med etanol och dietyleter. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror och syraklorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-11-2
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.177
MDL-nummer MFCD00004550
InChI-nyckel WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanol
PubChem CID 7910
IUPAC-namn 4-metylpentan-2-ol
LEDER CC(C)CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-4-Methyl-2-pentanol
Smältpunkt -90 °C
Densitet 0.806
Kokpunkt 131 °C till 133 °C
Flampunkt 41 °C (105 °F)
Odör Lite söt
Brytningsindex 1.411
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN2053
Beilstein 1098268
Löslighetsinformation Blandbar med etanol och dietyleter. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 102.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (+/-)-4-Methyl-2-pentano
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (+/-)-4-Methyl-2-pentano
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.