Läs mer
4-Methyl-2-pentanol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15896390
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15896390 100 mL 100ml
15889210 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15896390 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8058040100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-11-2
Kvalitet Research
Molekylformel (CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
Molekylvikt (g/mol) 102.17
Specifikationer
Smältpunkt -60°C
Densitet 0.81 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 130°C to 133°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00004550
Kvantitet 100 mL
Synonym 4-Methyl-2-pentanol, Methyl isobutyl carbinol, Isobutyl methyl carbinol, 4-Methyl-2-pentanol