Läs mer
4-metyl-2-pentanol, TRC
Produktkod. 17930935
Change view
Kvantitet:
50 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17930935 50 mL
17922135 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17930935 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32475050ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-11-2
Molekylformel C6 H14 O
Molekylvikt (g/mol) 102.17
Synonym 4-Methyl-pentan-2-ol, 4-Methylpentan-2-ol, 2-Methyl-4-pentanol, (±)-4-Methyl-2-pentanol, 1,3-Dimethyl-1-butanol, 1,3-Dimethylbutyl alcohol, 2-Methyl-4-pentanol, 3-MIC, 4-Methyl-2-amyl alcohol, 4-Methyl-2-pentyl alcohol, Isobutylmethylcarbinol, Isobutylmethylmethanol, MAOH, MIBC, MIC, Methylisobutylcarbinol, NSC 9384, dl-Methylisobutylcarbinol
IUPAC-namn 4-metylpentan-2-ol
LEDER CC(C)CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyl-4-pentanol
Kvantitet 50 mL
InChI formel InChI=1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3
Formel vikt 102.1045