Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methyl-2-pentanone |
| Namnnotering | För analys ACS |
| Smältpunkt | -84,0 °C |
| Densitet | 0.8000g/mL, 0.8 |
| Kokpunkt | 117,4 °C |
| Flampunkt | 14 °C |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 98,5 % min. (GC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | (CH3)2CHCH2COCH3 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 4-Methyl-2-pentanone
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.