Läs mer
4-metyl-2-pentanon, 99,5 %, för analys
Produktkod. 10782091 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10782091 500 mL Glasflaska 500ml
10329100 1 L Glasflaska 1 L
10266833 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10658514 10 L Plast trumma 10 L
10503434 25 L Metall trumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10782091 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 255665000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    523.01 SEK / 500ml
    Save 16.99 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-10-1
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.16
MDL-nummer MFCD00008938
InChI-nyckel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC-namn 4-metylpentan-2-on
LEDER CC(C)CC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-pentanone
Aciditet 0.0004 meq/g max.
CAS Min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -84.0°C
Densitet 0.8000g/mL, 0.8
Kokpunkt 117.4°C
Flampunkt 14°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99.4% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH2COCH3
Brytningsindex 1.3950 to 1.3970
Kvantitet 500 mL
Beilstein 01,691
Rester efter avdunstning 0.005% max.
Merck Index 15,5253
Löslighetsinformation Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,methylene chloride and acetone
Formel vikt 100.16
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Analys
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methyl-2-pentanone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.