Läs mer
4-metyl-2-pentanon, 99,5 %, för HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10822811 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10822811 1 L Glasflaska 1 L
1 options
Produktkod. 10822811 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 433570010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-pentanone
Alkalinitet 0,0001 meq/g max.
Aciditet 0,0001 meq/g max.
CAS 108-10-1
Abs. 0,01 max vid 400 nm, 0,02 max vid 380 nm, 0,15 max vid 360 nm, 0,5 max vid 340 nm, 1 max vid 335 nm
CAS Min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -84,0 °C
Densitet 0.8000g/mL, 0.8
Kokpunkt 117,4 °C
Flampunkt 14 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,4 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H12O
Linjär formel (CH3)2CHCH2COCH3
Brytningsindex 1,3950 till 1,3970
MDL-nummer MFCD00008938
Kvantitet 1 L
Rester efter avdunstning 0,001% max.
Merck Index 15,5253
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 17 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol, 2-propanol, dmf, metylenklorid och aceton
InChI-nyckel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)CC(=O)C
IUPAC-namn 4-metylpentan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 100.16
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
Formel vikt 100.16
Procent renhet 99.5%
Kvalitet HPLC
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methyl-2-pentanone
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Consejos de prudencia
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.