Läs mer
4-metyl-2-pentanon, 99,5 %, spektrofotometrisk kvalitet
Produktkod. 10703421 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10703421 500 mL Glasflaska 500ml
10553704 1 L Glasflaska 1 L
10412611 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10703421 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 222175000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00 SEK
    689.93 SEK / 500ml
    Save 25.07 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-10-1
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.16
MDL-nummer MFCD00008938
InChI-nyckel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC-namn 4-metylpentan-2-on
LEDER CC(C)CC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-pentanone
Namnnotering 99.5%
Abs. 0,01 vid 400 nm, 0,02 vid 380 nm, 0,15 vid 360 nm, 0,5 vid 340 nm, 1 vid 335 nm
CAS Min % 99.4
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -84,0 °C
Densitet 0.8000g/mL, 0.8
Kokpunkt 117,4 °C
Flampunkt 14 °C
Analysprocentintervall 99,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH2COCH3
Brytningsindex 1,3950 till 1,3970
Kvantitet 500 mL
Beilstein 01,691
Rester efter avdunstning 0,001% max.
Merck Index 15,5253
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 17 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol, 2-propanol, dmf, metylenklorid och aceton
Formel vikt 100.16
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.