Läs mer
4-metyl-2-pentanon, 99 %
Produktkod. 11404713
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404713 500 mL 500ml
11414713 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11404713 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11618.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100,161 g/mol
4-metyl-2-pentanon används som lösningsmedel för nitrocellulosa, gummin, hartser, lacker, färger, lacker, nitrocellulosa, vissa polymerer och som denatureringsmedel. Det fungerar som en prekursor för framställning av N-(1,3-dimetylbutyl)-N'-fenyl-p-fenylendiamin (6PPD), som finner användning som en antiozonant i däck. Dess vattenlösning fungerar som en utvecklare för PMMA-elektronstrålelitografiresist.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-metyl-2-pentanon används som lösningsmedel för nitrocellulosa, gummin, hartser, lacker, färger, lacker, nitrocellulosa, vissa polymerer och som denatureringsmedel. Det fungerar som en prekursor för framställning av N-(1,3-dimetylbutyl)-N′ -fenyl-p-fenylendiamin (6PPD), som finner användning som en antiozonant i däck. Dess vattenlösning fungerar som en utvecklare för PMMA-elektronstrålelitografiresist.
Löslighet
Blandbar med etanol, eter, aceton, bensen och kloroform. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och starka baser. Undvik förhållanden som lågor och gnistor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-10-1
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.161
MDL-nummer MFCD00008938
InChI-nyckel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC-namn 4-metylpentan-2-on
LEDER CC(C)CC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-pentanone
Smältpunkt -84 °C
Densitet 0.801
Kokpunkt 117 °C till 118 °C
Flampunkt 13 °C (55 °F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.396
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1245
Beilstein 605399
Merck Index 14,5207
Löslighetsinformation Blandbar med etanol, eter, aceton, bensen och kloroform. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 100.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Methyl-2-pentanone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methyl-2-pentanone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.