Läs mer
4-metyl-2-pentanon, ACS, 98,5+%
Produktkod. 11445000
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
2000ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445000 4 x 500 mL 2000ml
11435000 500 mL 500ml
11397668 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445000 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033346.AY
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100,161 g/mol
4-metyl-2-pentanon används som lösningsmedel för nitrocellulosa, gummin, hartser, lacker, färger, lacker, nitrocellulosa, vissa polymerer och som denatureringsmedel. Det fungerar som en prekursor för framställning av N-(1,3-dimetylbutyl)-N'-fenyl-p-fenylendiamin (6PPD), som finner användning som en antiozonant i däck. Dess vattenlösning fungerar som en utvecklare för PMMA-elektronstrålelitografiresist.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-10-1
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.161
MDL-nummer MFCD00008938
InChI-nyckel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC-namn 4-metylpentan-2-on
LEDER CC(C)CC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-2-pentanone
Smältpunkt -84 °C
Färg Färglös
Densitet 0.801g/mL
Kokpunkt 117 °C till 118 °C
Flampunkt 13° (55 °F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.3960
Kvantitet 4 x 500 mL
UN-nummer UN1245
Beilstein 605399
Merck Index 14,5207
Formel vikt 100.16
Procent renhet ≥98.5%
Kvalitet ACS
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.